1720000
USP
Xanthanoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Xanthene-9-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paclitaxel
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
221-225 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
VSBFNCXKYIEYIS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Propantheline Bromide
- Propantheline Bromide Tablets
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)