1491354
USP
Composto B correlato a paclitaxel
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
10-deacetil-7-epipaclitaxel, 7-epi-10-deacetiltaxolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paclitaxel
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]3C[C@]4([C@H]([C@@H]6[C@]7([C@H](OC7)C[C@H]([C@]6(C(=O)[C@@H](C(=C3C)C4(C)C)O)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c5ccccc5)O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C45H49NO13/c1-24-29(57-41(54)35(50)33(26-15-9-6-10-16-26)46-39(52)27-17-11-7-12-18-27)22-45(55)38(58-40(53)28-19-13-8-14-20-28)36-43(5,37(51)34(49)32(24)42(45,3)4)30(48)21-31-44(36,23-56-31)59-25(2)47/h6-20,29-31,33-36,38,48-50,55H,21-23H2,1-5H3,(H,46,52)/t29-,30+,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1
TYLVGQKNNUHXIP-DIYBZAJCSA-N
Descrizione generale
Per ulteriori informazioni e supporto visitare il sito web della Farmacopea di emissione.
Applicazioni
- Paclitaxel iniezione
- Paclitaxel
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)