Documenti fondamentali
01517
Supelco
N-Cinnamoyl-N-debenzoylpaclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Paclitaxel impurity O (PhEur)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H53NO14
Numero CAS:
Peso molecolare:
879.94
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Famiglia di API
paclitaxel
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@@H]([C@]4(C(C)(C([C@H](C([C@@]3([C@H](C[C@@]1([H])OC2)O)C)=O)OC(C)=O)=C([C@H](C4)OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(/C=C/C6=CC=CC=C6)=O)=O)C)C)O)OC(C7=CC=CC=C7)=O)=O
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)