1548225
USP
Potassium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
potassium citrate
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)