P1722
Potassium citrate tribasic monohydrate
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Stato
crystals
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?