1380105
USP
Melatonin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
melatonin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
116.5-118 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard and system suitability solutions for assay, performance tests, strength, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Melatonin Tablets
- Melatonin
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)