PHR8934
Melatonin-formaldehyde condensation product
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N,N′-[Methylenebis[(5-methoxy-1H-indole-1,3-diyl)-2,1-ethanediyl]]bis-acetamide, N,N′-[Methylenebis[(5-methoxy-1H-indole-1,3-diyl)-2,1-ethanediyl]]bis-acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
melatonin
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)