444300
Melatonin
A hormone that has been postulated as the mediator of photo-induced anti-gonadotropic activity in photoperiodic mammals.
Sinonimo/i:
Melatonin, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine
Descrizione
Merck USA index - 14, 5816
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to slightly yellow
Solubilità
methanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)CCNC(=O)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
rat NOS
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Reiter, R.J., and Tan, D.X. 2002. Ann. N.Y. Acad. Sci.957, 341.
Cuzzocrea, S., et al. 1998. J. Pineal Res. 25, 24.
Maestroni, G.J., et al. 1994. Cancer Res. 54, 2429.
Pozo, D., et al. 1994. Life Sciences55, PL455.
WGK 2