Documenti fondamentali
1359903
USP
Levocarnitina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-carnitina, (−)-(R)-3-idrossi-4-(trimetilammonio)butirrato, Vitamina BT
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Beilstein:
4292315
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levocarnitine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
197-212 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Levocarnitina standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Inoltre, da utilizzare in base a quanto previsto in monografie compendiali USP quali:
  • Levocarnitina compresse
  • Levocarnitina iniettabile
  • Levocarnitina soluzione orale
Azioni biochim/fisiol
La carnitina è un′ammina quaternaria naturalmente presente nella maggior parte dei tessuti di mammifero. È presente in concentrazioni relativamente elevate nei muscoli scheletrici e nel cuore, dove è coinvolta nella regolazione del metabolismo energetico. Sposta il metabolismo del glucosio dalla glicolisi all′immagazzinamento del glicogeno e potenzia il trasporto degli acidi grassi a catena lunga nei mitocondri, dove vengono ossidati per produrre energia.
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
P D Pion et al.
The Veterinary clinics of North America. Small animal practice, 28(6), 1495-1514 (1999-03-31)
In this article, the current state of knowledge of the potential role of taurine and L-carnitine deficiency and supplementation in the genesis and management of cardiovascular disease in dogs is presented. There is limited direct evidence to support the recommendations
Reese H Clark et al.
Pediatrics, 134(1), e37-e46 (2014-06-11)
To describe the influence that gestational age and chronological age have on amino acid and acylcarnitine profiles in an at-risk population of premature infants. Metabolic profiles (15 amino acids and 35 acylcarnitines) were obtained by using standard newborn techniques on
Marieke G Schooneman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(7), 987-994 (2014-04-22)
Acylcarnitines have been linked to obesity-induced insulin resistance. However the majority of these studies have focused on acylcarnitines in plasma. It is currently unclear to what extent plasma levels of acylcarnitines reflect tissue acylcarnitine metabolism. We investigated the correlation of
Allan Evans
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 41(4 Suppl 4), S13-S26 (2003-05-17)
Among the homeostatic processes controlling the endogenous L-carnitine pool in humans, the kidney has a vital role through extensive and adaptive tubular reabsorption. Kidney disease can lead to disturbances in L-carnitine homeostasis, and long-term hemodialysis therapy can lead to a
Yasuro Furuichi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(10), 1699-1706 (2014-06-03)
Carnitine is well recognized as a key regulator of long-chain fatty acyl group translocation into the mitochondria. In addition, carnitine, as acetylcarnitine, acts as an acceptor of excess acetyl-CoA, a potent inhibitor of pyruvate dehydrogenase. Here, we provide a new