Documenti fondamentali
L0399900
L-carnitina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-(R)-3-idrossi-4-(trimetilammonio)butirrato, Vitamina BT
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Beilstein:
4292315
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levocarnitine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
197-212 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Levocarnitine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
La carnitina è un′ammina quaternaria naturalmente presente nella maggior parte dei tessuti di mammifero. È presente in concentrazioni relativamente elevate nei muscoli scheletrici e nel cuore, dove è coinvolta nella regolazione del metabolismo energetico. Sposta il metabolismo del glucosio dalla glicolisi all′immagazzinamento del glicogeno e potenzia il trasporto degli acidi grassi a catena lunga nei mitocondri, dove vengono ossidati per produrre energia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Choline bitartrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133536
Choline bitartrate
Allan M Evans et al.
Clinical pharmacokinetics, 42(11), 941-967 (2003-08-12)
L-Carnitine is a naturally occurring compound that facilitates the transport of fatty acids into mitochondria for beta-oxidation. Exogenous L-carnitine is used clinically for the treatment of carnitine deficiency disorders and a range of other conditions. In humans, the endogenous carnitine
N A Oey et al.
Placenta, 27(8), 841-846 (2005-11-23)
Carnitine plays an indispensable role in fatty acid oxidation. Previous studies revealed that fetal carnitine is derived from the mother via transplacental transfer. Recent studies demonstrated the presence and importance of an active fatty acid oxidation system in the human
Andrea Lenzi et al.
Fertility and sterility, 81(6), 1578-1584 (2004-06-15)
To determine the efficacy of combined l-carnitine and l-acetyl-carnitine therapy in infertile males with oligo-astheno-teratozoospermia. Placebo-controlled double-blind randomized trial. University tertiary referral center. Sixty infertile patients (aged 20-40 years) with the following baseline sperm selection criteria: concentration, 10 to 40
Sandra Wächter et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 318(1-2), 51-61 (2002-03-07)
Long-term administration of high oral doses of L-carnitine on the skeletal muscle composition and the physical performance has not been studied in humans. Eight healthy male adults were treated with 2 x 2 g of L-carnitine per day for 3
Xiaoshan Zhou et al.
PloS one, 8(3), e58843-e58843 (2013-03-19)
Thymidine kinase 2 (TK2) deficiency in humans causes mitochondrial DNA (mtDNA) depletion syndrome. To study the molecular mechanisms underlying the disease and search for treatment options, we previously generated and described a TK2 deficient mouse strain (TK2(-/-)) that progressively loses