1133536
USP
Choline bitartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
choline bitartrate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Substrati
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)