L0399905
Levocarnitine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(E/Z)-4-(Trimethylammonio)but-2-enoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levocarnitine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[N+](C\C=C\C(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-5H,6H2,1-3H3/b5-4+
GUYHPGUANSLONG-SNAWJCMRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)