Documenti fondamentali
1308505
USP
L-Istidina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-3-(4-imidazolil)propionico, NSC 137773
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
Beilstein:
84088
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
histidine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
282 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo sono stati sviluppati e pubblicati con il consenso dell′Autorità della Farmacopea emittente.
Applicazioni
ʟ-Histidine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Histidine
Azioni biochim/fisiol
Precursore dell'istamina per azione dell'istidina decarbossilasi.
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Valine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1708503
L-Valine
L-Lysine acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1371501
L-Lysine acetate
L-Threonine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667202
L-Threonine
L-Tryptophan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1700501
L-Tryptophan
L-istidina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H0755000
L-istidina
L-istidina
SAFC
H4036
L-istidina
L-tirosina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1705006
L-tirosina
Histidine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 2206-2206 (2020)