1091108
USP
Capsaicin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
capsaicin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Informazioni sul gene
human ... TRPV1(7442)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard solutions for the assay, identification, composition and strength analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Capsaicin
- Capsicum Oleoresin
- Capsicum
- Ginger Tincture
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)