1087031
USP
Tribasic calcium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tribasic calcium phosphate
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
1100 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)