Documenti fondamentali
693898
Sigma-Aldrich
Tricalcium phosphate
nanopowder, <200 nm particle size (BET)
About This Item
Formula condensata:
Ca3(PO4)2 ·xH2O
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
alpha-phase
Livello qualitativo
Stato
nanopowder
Dimensione particelle
<100 nm (TEM)
<200 nm (BET)
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Note legali
Product of Engi-Mat Co.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Chemistry in Flames: From Oxide to Salt and Metal Nanoparticles.
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.