C5267
Calcium phosphate tribasic
34.0-40.0% Ca basis
Sinonimo/i:
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
solid
Concentrazione
34.0-40.0% Ca
Punto di fusione
1100 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C5267-25G | |
C5267-2.5KG | |
C5267-100G | 4061833501917 |
C5267-500G | 4061833501924 |