289396
Hydroxyapatite
reagent grade, powder, synthetic
Sinonimo/i:
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
solid
Punto di fusione
1100 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Descrizione generale
Applicazioni
- for comparison purposes during the preparation of HAp based biocomposites with PVA and collagen.
- for preparation of poly(methyl methacrylate) (PMMA)/hydroxyapatite (HA) by powder liquid method to manufacture denture base composites.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.