H0252
Hydroxyapatite
Type I, buffered aqueous suspension
Sinonimo/i:
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type I
Livello qualitativo
Forma fisica
buffered aqueous suspension
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Applicazioni
Confezionamento
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?