1078289
USP
Budesonide Related Compound L
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
16α,17-[Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 11-Ketobudesonide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
budesonide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
NTERSHSWHLAIHV-ADKFLVHOSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3