GF66456928
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 1 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
FP307901
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 664-569-28
Lunghezza
500 mm
Diametro
1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66456928-20EA | 4061825027180 |
GF66456928-5EA | 4061825027203 |
GF66456928-10EA | 4061825027166 |
GF66456928-1EA | 4061825027173 |
GF66456928-2EA | 4061825027197 |