BP894
Budesonide impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Budesonide, 16,17-Butylidenebis(oxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
budesonide
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Adrenal gland
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)