AB5612
Anti-Citrulline Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
CCP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity ratio
Citrulline-G-BSA 1
Arginine-G-BSA 1/>100,000
Glutamine-G-BSA 1/>100,000
Ornithine-G-BSA 1/>100,000
Abbreviations:
(G) Glutaraldehyde
(BSA) Bovine Serum Albumin
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: 1:2500-1:5000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2