Key Documents
MABN328
Sigma-Aldrich
Anti-peptidyl-citrulline, clone F95 Antibody
clone F95, from mouse
Sinonimo/i:
Peptidyl-citrulline, Protein-bound citrulline
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F95, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, chicken, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Deimination (citrullination) is a post translational modification in which the peptidyl-arginine deiminase family of enzymes convert the guanidino side chain of the amino acid arginine into a ureido group, yeilding peptidyl-citrulline. As a result, anti-peptidyl-citrulline antibodies should also cross react with peptidyl-homocitrulline, produced by the carbamylation of lysine, but not free citrulline, which is created in the urea cycle, or as a by-product of nitric oxide synthesis.
Immunogeno
Citrullinated peptide consisting of 10 citrulline residues and a carboxyl Gly-Gly-Cys.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica:
A representative lot detected peptidyl-citrulline in CNS proteins from brains and spinal cord of EAE mice (Nicholas et al., 2005).
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
This Anti-peptidyl-citrulline, clone F95 Antibody is validated for use in Immunohistochemistry and Western Blotting and Immunocytochemistry for the detection of peptidyl-citrulline.
Qualità
Valutata mediante immunoistochimica su tessuto di corteccia cerebrale umana.
Saggio immunoistochimico: A 1:250 dilution of this antibody detected peptidyl-citrulline inhuman cerebral cortex tissue.
Descrizione del bersaglio
Various kDa calculated
Stato fisico
Formato: purificato
IgMκ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente PBS con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Dual immunofluorescence study of citrullinated proteins in Parkinson diseased substantia nigra.
Nicholas, Anthony P
Neuroscience Letters, 495, 26-29 (2011)
Leen De Rycke et al.
Arthritis and rheumatism, 52(8), 2323-2330 (2005-07-30)
To address the ongoing debate concerning the specificity of synovial citrullinated proteins for rheumatoid arthritis (RA) and to analyze their pathophysiologic relevance to the induction or perpetuation of the RA-specific anti-citrullinated protein antibodies (ACPAs). Synovium of 19 RA patients and
Expression of citrullinated proteins in murine experimental autoimmune encephalomyelitis.
Nicholas, Anthony P, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 486, 254-266 (2005)
Michael F Criscitiello et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-25)
The bovine immune system is known for its unusual traits relating to immunoglobulin and antiviral responses. Peptidylarginine deiminases (PADs) are phylogenetically conserved enzymes that cause post-translational deimination, contributing to protein moonlighting in health and disease. PADs also regulate extracellular vesicle
R Bright et al.
Journal of periodontal research, 53(1), 139-143 (2017-10-19)
Postranslational modification of proteins can lead to the production of autoantibodies and loss of immune tolerance. This process has been hypothesised to be a critical factor in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. The objective of this study was to demonstrate