1067001
USP
Betamethasone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Betamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betamethasone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
AKUJBENLRBOFTD-QZIXMDIESA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
- Betamethasone Sodium Phosphate and Betamethasone Acetate Injectable Suspension
- Gentamicin Sulfate and Betamethasone Acetate Ophthalmic Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney,Endocrine system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3