1048266
USP
Balsalazide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-[(1E)-2-(4-Carboxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid disodium salt, (E)-5-[(p-Carboxyphenyl)azo]-2-salicylic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
balsalazide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Balsalazide Disodium Capsules
- Balsalazide Disodium
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)