Documenti fondamentali
PHL83885
Parishin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H56O25
Numero CAS:
Peso molecolare:
996.91
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)C(CC(OCC3=CC=C(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C=C3)=O)(O)CC(OCC5=CC=C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C=C5)=O
InChI
1S/C45H56O25/c46-15-27-32(51)35(54)38(57)41(68-27)65-24-7-1-21(2-8-24)18-62-30(49)13-45(61,44(60)64-20-23-5-11-26(12-6-23)67-43-40(59)37(56)34(53)29(17-48)70-43)14-31(50)63-19-22-3-9-25(10-4-22)66-42-39(58)36(55)33(52)28(16-47)69-42/h1-12,27-29,32-43,46-4
WYKQPGOKTKQHQG-SHGJSZTHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
10760900104022536093024
1.07609.0100
7370-250GM4055977241686
555682-10GM7790788051464
PHR1054-1G4061835237197
V-015-1ML
V-067-1ML4061838261557
R7649-100G4061836696627
R7649-25G4061835522491
R9504-100G4061836824167
R9504-25G4061836824174
R0600000-100MG
R4500-1KG4061826718902
10760901004022536093031
478614061835515066
1603006-500MG4061838745408
1.07609.0010
50025725004022536256344
R4500-25G4061835548286
R4500-100G4061835548279
R4500-500G4061833623459
R4500-5G4061835548293
R7649-1KG4061836696634
R7649-500G4061836696641
R06000004061836693916