Documenti fondamentali
PHL83842
N-trans-p-Coumaroyltyramine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Paprazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H17NO3/c19-15-6-1-13(2-7-15)5-10-17(21)18-12-11-14-3-8-16(20)9-4-14/h1-10,19-20H,11-12H2,(H,18,21)/b10-5+
RXGUTQNKCXHALN-BJMVGYQFSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)