Documenti fondamentali
SMB00208
Sigma-Aldrich
N-trans-caffeoyltyramine
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Typheramide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(CCNC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)cc1
InChI
1S/C17H17NO4/c19-14-5-1-12(2-6-14)9-10-18-17(22)8-4-13-3-7-15(20)16(21)11-13/h1-8,11,19-21H,9-10H2,(H,18,22)/b8-4+
VSHUQLRHTJOKTA-XBXARRHUSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
William Leonard et al.
Food chemistry, 346, 128606-128606 (2021-01-04)
The impact of extrusion at different barrel temperature and screw speed on the hempseed hull was investigated. The extrusion treatments showed significant (p < 0.05) increase in total phenolic content, proportion of free phenolic compounds, and DPPH and ABTS radical scavenging activities.