681673
Wnt Antagonist III, Box5
The Wnt Antagonist III, Box5 controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Wnt Antagonist III, Box5, Wnt Pathway Inhibitor VI, Boc-MDGCEL-OH, Frizzled-5 Antagonist, Wnt-5a Antagonist
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 4 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Safholm, A., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 2740.
WGK 1