X6250
Xanthofilla
from marigold
Sinonimo/i:
α-Carotene-3,3′-diolo, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diolo, Luteina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
marigold
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
orange to brown
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to quantify circulating lutein in birds
- to study its effect on the synthesis of factor D (FD) by adipocytes
- for the quantification of carotenoids from the leaves of Brassica oleracea
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocolli
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide