Documenti fondamentali
PHL83888
Parishin E
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C19H24O13/c20-7-11-14(24)15(25)16(26)17(32-11)31-10-3-1-9(2-4-10)8-30-13(23)6-19(29,18(27)28)5-12(21)22/h1-4,11,14-17,20,24-26,29H,5-8H2,(H,21,22)(H,27,28)/t11-,14-,15+,16-,17-,19?/m1/s1
XAIUTKHLNZBMEG-HUNOYVTQSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83888-10MG4054839926075