Documenti fondamentali
NIST8599
Henderson Molybdenite
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MoS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 10 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Densità
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)