GF47951815
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 100 mm, size 600 × 600 mm, cell size 6.35 mm
Sinonimo/i:
AB112800
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
honeycomb
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 479-518-15
Dimensioni celle
6.35 mm
Misura
600 × 600 mm
Spessore
100 mm