230693
Zirconium(IV) oxide
powder, 5 μm, 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Zirconia
Saggio
99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Dimensione particelle
5 μm
P. ebollizione
5000 °C (lit.)
Punto di fusione
2700 °C (lit.)
Densità
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.