Documenti fondamentali
PHL80166
Tyrosol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol, Tyrosol, p-HPEA
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Beilstein:
1859884
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
89-92 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Antioxidant found in olive oil.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Oleocanthal phyproof® Reference Substance
PHL83882
Oleocanthal
Syringic acid analytical standard
Supelco
63627
Syringic acid
Oleocanthal from Olea europaea
Sigma-Aldrich
SMB00810
Oleocanthal
Syringic acid ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S6881
Syringic acid
Salidroside analytical standard
Supelco
43866
Salidroside
Oleuropein ≥80% (HPLC)
Sigma-Aldrich
O8889
Oleuropein
Vanillic acid purum, ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
94770
Vanillic acid
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin
Ethylparaben Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1011
Ethylparaben
2-feniletanolo ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
77861
2-feniletanolo