Documenti fondamentali
PHL80152
Hydroxytyrosol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-Hydroxytyrosol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.16
Beilstein:
2208118
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Metabolite of oleuropein. Antioxidant. Inhibits the rate of cancer cell proliferation and induces cancer cell apoptosis.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Oleuropein phyproof® Reference Substance
PHL89338
Oleuropein
Oleocanthal from Olea europaea
Sigma-Aldrich
SMB00810
Oleocanthal
USP
USP
1478265
Olive Leaf Dry Extract
Oleuropein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000805
Oleuropein
Olive oil analytical standard
Supelco
47118
Olive oil
(±)-Glycidol analytical standard
Supelco
74595
(±)-Glycidol
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin