SMB00810
Oleocanthal
from Olea europaea
Sinonimo/i:
(-)-Oleocanthal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Olea europaea
Saggio
≥95%
Stato
film
PM
304.34
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CCc1ccc(cc1)O)C(=O)C[C@H](CC=O)\C(=C/C)\C=O
InChI
1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
VPOVFCBNUOUZGG-VAKDEWRISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)