403040
Tannic acid
ACS reagent
Sinonimo/i:
Gallotannin, Tannin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
powder or solid
Temp. autoaccensione
980 °F
Residuo alla calcinazione
≤0.5%
Perdita
≤12.0% loss on drying, 105°C
Punto di fusione
218 °C (lit.)
Cationi in tracce
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.003%
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)Oc2cc(cc(O)c2O)C(=O)OC[C@H]3O[C@@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)c4)[C@H](OC(=O)c6cc(O)c(O)c(OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7)c6)[C@@H](OC(=O)c8cc(O)c(O)c(OC(=O)c9cc(O)c(O)c(O)c9)c8)[C@@H]3OC(=O)c%10cc(O)c(O)c(OC(=O)c%11cc(O)c(O)c(O)c%11)c%10
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2/t52-,63-,64+,65-,76+/m1/s1
LRBQNJMCXXYXIU-PPKXGCFTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of ferric tannate complexes by reacting with metallic iron.
- As a protein deproteinizing agent in genomic and plasmid DNAs preparation.
- As a reductant in the synthesis of metal nano particles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?