Documenti fondamentali
1.00773
SAFC
Tannic acid
powder
Sinonimo/i:
Tannic acid, Tannin
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352401
Numero indice EU:
215-753-2
Stato
powder
solid
Livello qualitativo
Solubilità
250 g/L
Cationi in tracce
As: ≤0.0003%
heavy metals (as Pb): ≤0.004%
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1COC(=O)c%10cc(c(c(c%10)O)O)OC(=O)c%11cc(c(c(c%11)O)O)O)OC(=O)c8cc(c(c(c8)O)O)OC(=O)c9cc(c(c(c9)O)O)O)OC(=O)c6cc(c(c(c6)O)O)OC(=O)c7cc(c(c(c7)O)O)O)OC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)OC(=O)c5cc(c(c(c5)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2
LRBQNJMCXXYXIU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Tannic acid is used as reagent, color stabilizer and clarifying agent in pharmaceutical processes.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C