Key Documents
8.41859
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
207-930-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
91-94 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3