M34200
4-Methylcatechol
≥95%
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxytoluene, 4-Methyl-1,2-benzenediol
Saggio
≥95%
P. ebollizione
251 °C (lit.)
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL