N15553
4-Nitrocatechol
≥96.0%
Sinonimo/i:
1,2-Dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-Nitropyrocatechol
Saggio
≥96.0%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
173-177 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H
XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Nos1(24598)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL