Key Documents
8.07291
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monophenyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylene glycol monophenyl ether, 2-(Phenoxy)ethanol, Phenylcellosolve, Monophenyl glycol, Phenyl glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-589-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.04 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
535 °C (DIN 51794)
Potenza
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-9.0 % (v/v)
pH
7 (23 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
244-250 °C/1013 hPa
Punto di fusione
13 °C
Temp. transizione
flash point 121 °C (DIN 51758)
Solubilità
24 g/L
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup