1.01192
di-Ammonium oxalate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.5-101.0% (manganometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.02% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
Punto di fusione
>123 °C (decomposition)
Solubilità
41.8 g/L (anhydrous substance)
Densità
1.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
480 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N.N.OC(=O)C(=O)O.O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Risultati analitici
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1