Documenti fondamentali
1.04191
Supelco
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
GR for analysis Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 1,2-Bis(2-hydroxyphenylimino)ethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
214-560-0
NACRES:
SE.11
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
200 °C
Densità bulk
220 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)15-9-10-16-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,15,17H/b10-9+,16-12?
OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
Applicazioni
  • A new coordination mode of the photometric reagent glyoxalbis(2-hydroxyanil).: This study introduces a novel coordination mode for glyoxalbis(2-hydroxyanil), describing its use as a bis-bidentate bridging ligand in various ruthenium complexes. The research covers redox-active complexes and includes a radical-bridged diruthenium(III) and a unique Ru(III)/Ru(IV) intermediate, demonstrating potential applications in photometric analysis and redox chemistry (Kar et al., 2005).
Risultati analitici
Assay (ex N): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: about 200
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Suitability for metal determination: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2