32304
Ammonium oxalate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-101.0%
Sinonimo/i:
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Saggio
99.5-101.0%
Stato
crystalline
Impurezze
≤0.005% in water insoluble matters
Residuo alla calcinazione
≤0.02% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 2.5%)
Punto di fusione
133 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?