Documenti fondamentali
12302
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
≥98%
Sinonimo/i:
Ammonium ferric oxalate, Iron ammonium oxalate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)3[Fe(C2O4)3] · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Stato
solid
Densità
1.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
N.N.N.O.O.O.OC(=O)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.Fe.3H3N.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;3*1H3;3*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
LVWHKVQBJNDDEL-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Ammonium ferric oxalate trihydrate decomposes completely at 275°C giving Fe2O3 and has been investigated by thermogravimetry and differential thermal analysis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Physicochemical investigation of the decomposition products of ammonium metal carboxylates: ammonium ferric oxalate hydrate.
Hussein GAM, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 31, 157-167 (1995)