381446
Iron(III) oxalate hexahydrate
Sinonimo/i:
Ferric oxalate hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
powder and chunks
Concentrazione
22-25% Fe (by Na2S2O3, titration)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O=C1O[Fe](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Fe]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Fe.6H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;6*1H2/q;;;2*+3;;;;;;/p-6
FWXIZVVTJVNNRX-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
381446-25G | 4061831961164 |
381446-5G | 4061831961171 |