216380
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, dry
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Amberlyst® 15 hydrogen form, dry
Tensione di vapore
17 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
beads
Qualità
dry
Parametri
120 °C max. temp.
Umidità
≤1.6%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid functional group
Dimensione particelle
<300 μm
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
Tecnica di separazione
cation exchange
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Resistenza chim/fis
hexane 10-15; toluene 10-15; ethylene dichloride 15-20; ethylene acetate 30-40; 95% ethylene alcohol 60-70; water 60-70.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?